Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950450-1G OR950450-250MG
APOSOR950450-1GEA 64.3 EUR
APOSOR950450-1G APOSOR950450-250MG
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10569624
CAS nummer: 19406-00-9