Diisopropyl fumarate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
OR950492-1G OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA 22 EUR
APOSOR950492-1G APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00545172
CAS nummer: 7283-70-7