4-Nitro-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9505-100G OR9505-25G OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA 96.4 EUR
APOSOR9505-100G APOSOR9505-25G APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066016
CAS nummer: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8