1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950518-1G OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA 73 EUR
APOSOR950518-1G APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19230065
CAS nummer: 89776-57-8