6-tert-Butyl-m-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950844-25G OR950844-100G OR950844-500G
APOSOR950844-25GEA 0 EUR
APOSOR950844-25G APOSOR950844-100G APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-cresol 95%
6-tert-Butyl-m-cresol
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002308
CAS nummer: 88-60-8