3-Amino-1-adamantanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.9 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formule: C₁₀H₁₇NO
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01821204
CAS nummer: 702-82-9