Phenyl propionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 121 EUR
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 211 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053765
CAS nummer: 637-27-4