Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950934-25G OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA 312 EUR
APOSOR950934-25G APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094043
CAS nummer: 40929-50-8