4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950939-1G
OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA
137
EUR
APOSOR950939-1G
APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Formule:
C₅H₅BrN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234065 CAS nummer: 69543-98-2 |