4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950969-100G OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA 657 EUR
APOSOR950969-100G APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261735
CAS nummer: 40137-29-9