4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 351 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formule: C₆H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09032953
CAS nummer: 29882-07-3