4-Chloronicotinamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 213 EUR
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7418-70-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable