4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951015-1G OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA 139 EUR
APOSOR951015-1G APOSOR951015-5G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044816
CAS nummer: 25115-74-6