N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid
OR951024-1G OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 60 EUR
APOSOR951024-1G APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683116
CAS nummer: 189321-65-1