1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxy-1,5-naphthyridine
OR951046-1G OR951046-250MG
APOSOR951046-1GEA 156 EUR
APOSOR951046-1G APOSOR951046-250MG
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
1,5-Naphthyridin-4-ol
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234402
CAS nummer: 5423-54-1