4-Methylphenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951094-1G
OR951094-5G
APOSOR951094-1GEA
21.7
EUR
APOSOR951094-1G
APOSOR951094-5G
4-Methylphenethyl bromide 97%
4-Methylphenethyl bromide
Formule:
C₉H₁₁Br Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00050368 CAS nummer: 6529-51-7 |