2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 196 EUR
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463165
CAS nummer: 25141-58-6