3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951180-1G
OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA
162
EUR
APOSOR951180-1G
APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00642411 CAS nummer: 25173-36-8 |