N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 409 EUR
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922754
CAS nummer: 76349-07-0