2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 29.2 EUR
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271842
CAS nummer: 70639-77-9