1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 651 EUR
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Formule: C₁₂H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655766
CAS nummer: 91562-48-0