(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951254-1G OR951254-5G
APOSOR951254-1GEA 271 EUR
APOSOR951254-1G APOSOR951254-5G
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911800
CAS nummer: 518314-64-2