(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951268-25G OR951268-5G OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA 226 EUR
APOSOR951268-25G APOSOR951268-5G APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112743
CAS nummer: 10328-87-7