2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
OR951271-25G OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA 81.8 EUR
APOSOR951271-25G APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071746
CAS nummer: 15031-78-4