2-Bromo-1-cyclopropylethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951324-25G
OR951324-5G
APOSOR951324-25GEA
83.3
EUR
APOSOR951324-25G
APOSOR951324-5G
2-Bromo-1-cyclopropylethanone 97%
2-Bromo-1-cyclopropylethanone
Formule:
C₅H₇BrO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08460238 CAS nummer: 69267-75-0 |