2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951327-1G OR951327-25G OR951327-5G
APOSOR951327-1GEA 146 EUR
APOSOR951327-1G APOSOR951327-25G APOSOR951327-5G
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00590384
CAS nummer: 50790-29-9