3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951348-25G OR951348-5G
APOSOR951348-25GEA 128 EUR
APOSOR951348-25G APOSOR951348-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238621
CAS nummer: 2415-09-0