2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951370-1G OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA 409 EUR
APOSOR951370-1G APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922757
CAS nummer: 112777-30-7