2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 227 EUR
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659014
CAS nummer: 15935-95-2