3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951424-1G OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA 55.5 EUR
APOSOR951424-1G APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204133
CAS nummer: 59564-59-9