3-Benzylamino-1-propanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951436-100G OR951436-25G
APOSOR951436-100GEA 246 EUR
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020622
CAS nummer: 4720-29-0