3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 438 EUR
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Formule: C₇H₁₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02693570
CAS nummer: 61255-82-1