2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951453-1G OR951453-5G OR951453-250MG OR951453-500MG
APOSOR951453-1GEA 92.1 EUR
APOSOR951453-1G APOSOR951453-5G APOSOR951453-250MG APOSOR951453-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00229868
CAS nummer: 5351-07-5