5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951491-1G OR951491-250MG
APOSOR951491-1GEA 26.3 EUR
APOSOR951491-1G APOSOR951491-250MG
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846936
CAS nummer: 796729-03-8