4-Iodo-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 22 EUR
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002602
CAS nummer: 24250-85-9