Ethyl 3-aminopicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-aminopicolinate, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 89.2 EUR
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl 3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.1800 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661294
CAS nummer: 27507-15-9