5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951540-1G OR951540-5G
APOSOR951540-1GEA 60 EUR
APOSOR951540-1G APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11518965
CAS nummer: 337958-60-8