Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 322 EUR
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C5H4ClNO2S
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03452747
CAS nummer: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8,II