1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951583-1G OR951583-5G
APOSOR951583-1GEA 0 EUR
APOSOR951583-1G APOSOR951583-5G
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045477
CAS nummer: 1123-28-0