2,6-Diaminopyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951645-10G OR951645-1G OR951645-5G
APOSOR951645-10GEA 986 EUR
APOSOR951645-10G APOSOR951645-1G APOSOR951645-5G
2,6-Diaminopyrazine 95%
2,6-Diaminopyrazine
Formule: C₄H₆N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907864
CAS nummer: 41536-80-5