6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951647-1G OR951647-250MG
APOSOR951647-1GEA 366 EUR
APOSOR951647-1G APOSOR951647-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044762
CAS nummer: 154578-26-4