2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 83.3 EUR
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198893
CAS nummer: 56035-64-4