C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951666-10G OR951666-1G OR951666-5G
APOSOR951666-10GEA 760 EUR
APOSOR951666-10G APOSOR951666-1G APOSOR951666-5G
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01211603
CAS nummer: 17511-89-6