1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidinone
OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA 67.2 EUR
APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100993
CAS nummer: 13691-22-0