2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 366 EUR
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495889
CAS nummer: 57276-65-0