(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951791-1G OR951791-5G
APOSOR951791-1GEA 249 EUR
APOSOR951791-1G APOSOR951791-5G
(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine 98%
(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine
Formule: C₉H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05201342
CAS nummer: 41806-09-1