5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 225 EUR
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00223638
CAS nummer: 39268-74-1