Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 68.7 EUR
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067791
CAS nummer: 22913-24-2