6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 162 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357408
CAS nummer: 82846-28-4