9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR952038-100G OR952038-25G OR952038-5G
APOSOR952038-100GEA 227 EUR
APOSOR952038-100G APOSOR952038-25G APOSOR952038-5G
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formule: C₁₃H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997838
CAS nummer: 512822-27-4